(1E)-N'-Hydroxy-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410391-1G
APOSPC410391-1GEA
516
EUR
APOSPC410391-1G
(1E)-N'-Hydroxy-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
(1E)-N'-Hydroxy-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
Formel:
C₈H₁₁F₃N₄O Molecular Weight: 236,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20491475 CAS-Nummer: 1006334-31-1 |