N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC410394-1G
APOSPC410394-1GEA
980
EUR
APOSPC410394-1G
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₃H₁₄F₃N₃ Molecular Weight: 269,266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04968305 CAS-Nummer: 1006336-83-9 |