3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410397-1G
APOSPC410397-1GEA 516 EUR
APOSPC410397-1G
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
Formel: C₁₀H₁₆F₃N₃
Molecular Weight: 235,249 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06805085
CAS-Nummer: 1006340-62-0