N-[3-Methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzyl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410399-1G
APOSPC410399-1GEA
647
EUR
APOSPC410399-1G
N-[3-Methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzyl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
N-[3-Methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzyl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₁₅H₁₈F₃N₃O₂ Molecular Weight: 329,318 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08556276 CAS-Nummer: 1006340-92-6 |