3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410400-1G
APOSPC410400-1GEA 386 EUR
APOSPC410400-1G
3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propan-1-amine
3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propan-1-amine
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₅
Molecular Weight: 287,284 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08556281
CAS-Nummer: 1006340-97-1