{2-Methyl-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propyl}amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410402-1G
APOSPC410402-1GEA
516
EUR
APOSPC410402-1G
{2-Methyl-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propyl}amine
{2-Methyl-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propyl}amine
Formel:
C₉H₁₄F₃N₃ Molecular Weight: 221,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06805063 CAS-Nummer: 1006342-58-0 |