5-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410403-1G
APOSPC410403-1GEA
647
EUR
APOSPC410403-1G
5-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₁₃H₁₆F₃N₅ Molecular Weight: 299,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04968858 CAS-Nummer: 1006342-77-3 |