1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410406-1G
APOSPC410406-1GEA
516
EUR
APOSPC410406-1G
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₁₂H₁₄FN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04967713 CAS-Nummer: 1006344-04-2 |