3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410407-1G
APOSPC410407-1GEA
516
EUR
APOSPC410407-1G
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanenitrile
Formel:
C₉H₁₀F₃N₃ Molecular Weight: 217,191 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739386 CAS-Nummer: 1006348-45-3 |