5-{[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410409-1G
APOSPC410409-1GEA
232
EUR
APOSPC410409-1G
5-{[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
5-{[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆ClF₃N₂O₃ Molecular Weight: 294,614 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970080 CAS-Nummer: 1006348-61-3 |