4-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC410410-1G
APOSPC410410-1GEA
647
EUR
APOSPC410410-1G
4-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
4-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
Formel:
C₁₁H₁₀F₃N₃ Molecular Weight: 241.212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08558191 CAS-Nummer: 1006348-64-6 |