3-[1',5'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410411-1G
APOSPC410411-1GEA
386
EUR
APOSPC410411-1G
3-[1',5'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
3-[1',5'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
Formel:
C₁₂H₁₂F₃N₅ Molecular Weight: 283,252 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08559023 CAS-Nummer: 1006348-67-9 |