4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410412-1G
APOSPC410412-1GEA 516 EUR
APOSPC410412-1G
4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₈H₇F₃N₄S
Molecular Weight: 248,228 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08558209
CAS-Nummer: 1006348-68-0