2-Methyl-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410415-1G
APOSPC410415-1GEA
183
EUR
APOSPC410415-1G
2-Methyl-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
2-Methyl-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
Formel:
C₉H₁₄F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08559043 CAS-Nummer: 1006348-75-9 |