1-[4-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410416-1G
APOSPC410416-1GEA
647
EUR
APOSPC410416-1G
1-[4-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[4-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₁₈F₃N₅O₂ Molecular Weight: 369,342 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05861950 CAS-Nummer: 1006348-78-2 |