3-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410417-1G
APOSPC410417-1GEA
647
EUR
APOSPC410417-1G
3-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formel:
C₇H₆BrF₃N₂O₂ Molecular Weight: 287,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969244 CAS-Nummer: 1006348-79-3 |