5-Methyl-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410419-1G
APOSPC410419-1GEA 0 EUR
APOSPC410419-1G
5-Methyl-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazol-3-amine
5-Methyl-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967743
CAS-Nummer: 1006349-20-7