(1E)-N'-Hydroxy-2-methyl-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410420-1G
APOSPC410420-1GEA
386
EUR
APOSPC410420-1G
(1E)-N'-Hydroxy-2-methyl-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
(1E)-N'-Hydroxy-2-methyl-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
Formel:
C₉H₁₃F₃N₄O Molecular Weight: 250,221 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08556213 CAS-Nummer: 1006352-70-0 |