2-Methyl-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410422-1G
APOSPC410422-1GEA 386 EUR
APOSPC410422-1G
2-Methyl-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
2-Methyl-3-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
Formel: C₉H₁₀F₃N₃
Molecular Weight: 217,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08556255
CAS-Nummer: 1006352-92-6