(1Z)-N'-Hydroxy-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410424-1G
APOSPC410424-1GEA
386
EUR
APOSPC410424-1G
(1Z)-N'-Hydroxy-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
(1Z)-N'-Hydroxy-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanimidamide
Formel:
C₈H₁₁F₃N₄O Molecular Weight: 236,194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15976230 CAS-Nummer: 1006353-07-6 |