3-[1'-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410425-1G
APOSPC410425-1GEA
516
EUR
APOSPC410425-1G
3-[1'-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propanenitrile
3-[1'-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₀F₃N₅ Molecular Weight: 269,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08556296 CAS-Nummer: 1006353-16-7 |