3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410426-1G
APOSPC410426-1GEA
516
EUR
APOSPC410426-1G
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butan-1-amine
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butan-1-amine
Formel:
C₁₁H₁₆F₃N₃ Molecular Weight: 247,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06805095 CAS-Nummer: 1006353-19-0 |