(1Z)-N'-Hydroxy-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC410427-1G
APOSPC410427-1GEA
516
EUR
APOSPC410427-1G
(1Z)-N'-Hydroxy-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanimidamide
(1Z)-N'-Hydroxy-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanimidamide
Formel:
C₇H₉F₃N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08557063 CAS-Nummer: 1006354-87-5 |