5-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410430-1G
APOSPC410430-1GEA
647
EUR
APOSPC410430-1G
5-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₄F₃N₅ Molecular Weight: 285,268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04968856 CAS-Nummer: 1006356-62-2 |