5-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410432-1G
APOSPC410432-1GEA
828
EUR
APOSPC410432-1G
5-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₄F₃N₅ Molecular Weight: 285.268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04968855 CAS-Nummer: 1006434-36-1 |