1-(2,3-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410437-1G
APOSPC410437-1GEA 828 EUR
APOSPC410437-1G
1-(2,3-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1-(2,3-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Formel: C₁₃H₁₅F₂N₃
Molecular Weight: 251.275 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08696832
CAS-Nummer: 1006437-26-8