{[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410438-1G
APOSPC410438-1GEA
647
EUR
APOSPC410438-1G
{[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
{[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
Formel:
C₁₁H₉F₃N₄O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970366 CAS-Nummer: 1006440-64-7 |