1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410440-1G
APOSPC410440-1GEA
647
EUR
APOSPC410440-1G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃N₃O₄ Molecular Weight: 301,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08696945 CAS-Nummer: 1006442-79-0 |