[3-Cyclopropyl-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410445-1G
APOSPC410445-1GEA
828
EUR
APOSPC410445-1G
[3-Cyclopropyl-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[3-Cyclopropyl-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel:
C₁₇H₁₆F₃N₅O₂ Molecular Weight: 379,336 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08697673 CAS-Nummer: 1006444-33-2 |