[4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410447-1G
APOSPC410447-1GEA 828 EUR
APOSPC410447-1G
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel: C₁₅H₁₅F₂N₅O₂
Molecular Weight: 335.309 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08697729
CAS-Nummer: 1006444-98-9