[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410450-1G
APOSPC410450-1GEA
0
EUR
APOSPC410450-1G
[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel:
C₆H₄ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969232 CAS-Nummer: 1006446-52-1 |