5-{[4-Bromo-3,5-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410451-1G
APOSPC410451-1GEA
232
EUR
APOSPC410451-1G
5-{[4-Bromo-3,5-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
5-{[4-Bromo-3,5-bis(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}furan-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₇BrF₄N₂O₃ Molecular Weight: 371.082 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419729 CAS-Nummer: 1006447-74-0 |