N-[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC410454-1G
APOSPC410454-1GEA
980
EUR
APOSPC410454-1G
N-[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]-2-(trifluoromethyl)aniline
N-[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₂H₁₂F₃N₃ Molecular Weight: 255.239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04968467 CAS-Nummer: 1006449-98-4 |