3-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC410459-1G
APOSPC410459-1GEA
828
EUR
APOSPC410459-1G
3-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formel:
C₇H₆F₃N₃O₄ Molecular Weight: 253,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970061 CAS-Nummer: 1006459-41-1 |