2-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410460-1G
APOSPC410460-1GEA
0
EUR
APOSPC410460-1G
2-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
2-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Formel:
C₈H₈F₃N₃O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970066 CAS-Nummer: 1006459-45-5 |