3-[1'-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410462-1G
APOSPC410462-1GEA
516
EUR
APOSPC410462-1G
3-[1'-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
3-[1'-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₀F₃N₅ Molecular Weight: 269,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08696393 CAS-Nummer: 1006461-64-8 |