1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410464-1G
APOSPC410464-1GEA
154
EUR
APOSPC410464-1G
1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-amine
1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Formel:
C₅H₇F₂N₃ Molecular Weight: 147,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08696542 CAS-Nummer: 1006462-38-9 |