1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410465-1G
APOSPC410465-1GEA 828 EUR
APOSPC410465-1G
1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Formel: C₁₂H₁₄FN₃
Molecular Weight: 219,258 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04968191
CAS-Nummer: 1006464-87-4