3-Chloro-4-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC410468-1G
APOSPC410468-1GEA
828
EUR
APOSPC410468-1G
3-Chloro-4-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
3-Chloro-4-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
Formel:
C₁₀H₇ClF₃N₃ Molecular Weight: 261,631 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08699366 CAS-Nummer: 1006467-61-3 |