3-Fluoro-4-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC410472-1G
APOSPC410472-1GEA
647
EUR
APOSPC410472-1G
3-Fluoro-4-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
3-Fluoro-4-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]aniline
Formel:
C₁₀H₇F₄N₃ Molecular Weight: 245,176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08699601 CAS-Nummer: 1006468-65-0 |