3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410473-1G
APOSPC410473-1GEA 0 EUR
APOSPC410473-1G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formel: C₇H₆ClF₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969243
CAS-Nummer: 1006470-23-0