[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC410476-1G
APOSPC410476-1GEA
516
EUR
APOSPC410476-1G
[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile
[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile
Formel:
C₆H₃ClF₃N₃ Molecular Weight: 209,556 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969710 CAS-Nummer: 1006471-49-3 |