2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410479-1G
APOSPC410479-1GEA
647
EUR
APOSPC410479-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Formel:
C₈H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 222,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04970063 CAS-Nummer: 1006473-54-6 |