1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC410480-1G
APOSPC410480-1GEA
828
EUR
APOSPC410480-1G
1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Formel:
C₁₃H₁₅F₂N₃ Molecular Weight: 251,275 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08696831 CAS-Nummer: 1006473-57-9 |