2-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410481-1G
APOSPC410481-1GEA 647 EUR
APOSPC410481-1G
2-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
2-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Formel: C₈H₈BrF₃N₂O₂
Molecular Weight: 301,061 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04970065
CAS-Nummer: 1006473-58-0