[6-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410483-1G
APOSPC410483-1GEA
828
EUR
APOSPC410483-1G
[6-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[6-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel:
C₁₅H₁₄F₃N₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08697653 CAS-Nummer: 1006477-40-2 |