[6-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410484-1G
APOSPC410484-1GEA
980
EUR
APOSPC410484-1G
[6-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[6-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel:
C₁₅H₁₄F₃N₅O₂ Molecular Weight: 353,299 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08697655 CAS-Nummer: 1006477-44-6 |