[3-Cyclopropyl-6-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410485-1G
APOSPC410485-1GEA
828
EUR
APOSPC410485-1G
[3-Cyclopropyl-6-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel:
C₁₇H₁₆F₃N₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08697672 CAS-Nummer: 1006477-52-6 |