[4-(Difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410486-1G
APOSPC410486-1GEA
980
EUR
APOSPC410486-1G
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel:
C₁₅H₁₅F₂N₅O₂ Molecular Weight: 335,309 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08697730 CAS-Nummer: 1006477-98-0 |