[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC410488-1G
APOSPC410488-1GEA
828
EUR
APOSPC410488-1G
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formel:
C₁₈H₁₉F₂N₅O₂ Molecular Weight: 375,373 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08697757 CAS-Nummer: 1006478-14-3 |